Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ogerin
Beskrivelse
Ogerin is a selective positive allosteric modulator (PAM) of GPR68 (pEC50 = 6.83), which exhibits selectivity for GPR68 over 58 other GPCRs. Ogerin attenuates contextual-based fear memory in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]benzenemethanol |
| CAS | 1309198-71-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | Orphan 7-TM Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C17H17N5O |
| Formel vægt | 307.35 |
| Renhed | >98% |