Få mere at vide
Ofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ofloxacin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 361.1438 |
| Procent renhed | >95% |