Få mere at vide
Ofloxacin, Thermo Scientific™
Fluorinated nalidixic acid analog with broad-spectrum antibacterial activity
323.14 DKK - 1156.73 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 82419-36-1
Molekylær formel C18H20FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 361.373
MDL nummer MFCD00226105
InChI nøgle GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Oflocet; Ofloxacine
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMIL CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15454529
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.03
1g
323.14 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15464529
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.06
5g
1156.73 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
82419-36-1
361.373
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
4583
CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
C18H20FN3O4
MFCD00226105
Oflocet; Ofloxacine
CHEBI:7731
Tekniske data
Ofloxacin
White to Yellow
MFCD00226105
Oflocet; Ofloxacine
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
361.373
CHEBI:7731
82419-36-1
C18H20FN3O4
14,6771
Soluble in acetic acid or water; Slightly soluble in methanol
CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
4583
361.37
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : UU8815500
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater