Få mere at vide
Ofloxacin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486971 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11486971 5 g
1 options
Artikelnummer. 11486971 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219901805
Ofloxacin, White Powder
  • It is used to study pneumococcal cell wall-degrading virulence factors.
  • It is a synthetic fluoroquinolone with broad-spectrum antibacterial activity. It is a nalidixic acid analog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 82419-36-1
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.0002
Molekylær formel C18H20FN3O4
Mængde 5 g
Synonym Oflocet, Ofloxacine, Oxaldin, Tarivid
Opløselighedsinformation Soluble in 1 N NaOH(50mg/mL).
InChI nøgle GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation +1 to -1°(Lit.)
Molekylvægt (g/mol) 361.37
Procent renhed 0.9952
Fysisk form Pulver