Få mere at vide
Ofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051646
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051646 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0228.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ofloxacin Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ofloxacin Methyl Ester
CAS 108224-82-4
Analyt- eller komponentnavne Ofloxacin Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ofloxacin Methyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-11-10-27-18-15-12(17(24)13(9-23(11)15)19(25)26-3)8-14(20)16(18)22-6-4-21(2)5-7-22/h8-9,11H,4-7,10H2,1-3H3
SMIL COC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23
Molekylvægt (g/mol) 375.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 375.1594 g/mol