Få mere at vide
Ofloxacin Isopropyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ofloxacin Isopropyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26FN3O4/c1-12(2)29-21(27)15-10-25-13(3)11-28-20-17(25)14(19(15)26)9-16(22)18(20)24-7-5-23(4)6-8-24/h9-10,12-13H,5-8,11H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 403.1907 |