Få mere at vide
Ofloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049888
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049888 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049888 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0228.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ofloxacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ofloxacin Isopropyl Ester
CAS 126911-77-1
Analyt- eller komponentnavne Ofloxacin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ofloxacin Isopropyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid 1-methylethyl ester, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-, 1-methylethyl ester, (+/-)-
InChI formel InChI=1S/C21H26FN3O4/c1-12(2)29-21(27)15-10-25-13(3)11-28-20-17(25)14(19(15)26)9-16(22)18(20)24-7-5-23(4)6-8-24/h9-10,12-13H,5-8,11H2,1-4H3
SMIL CC(C)OC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23
Molekylvægt (g/mol) 403.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 403.1907 g/mol