Få mere at vide
Ofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ofloxacin Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 107884-32-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ofloxacin Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 F N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ofloxacin Ethyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23 |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.42 |
| Vis mere |