Få mere at vide
Ofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049951
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049951 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049951 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0228.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ofloxacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ofloxacin Ethyl Ester
CAS 107884-32-2
Analyt- eller komponentnavne Ofloxacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ofloxacin Ethyl Ester, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C1=CN2C(C)COc3c(N4CCN(C)CC4)c(F)cc(C1=O)c23
Molekylvægt (g/mol) 389.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 389.1751 g/mol