missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ofloxacin-d8, TRC

Artikelnummer. 30413194
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413194 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30413194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2457521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ofloxacin piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
CAS 1219170-21-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 2H8 H12 F N3 O4
Mængde 1 mg
Synonym 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, Ofloxacin-D8 (piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-D8), Ofloxacin-d8
InChI formel InChI=1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/i3D2,4D2,5D2,6D2
SMIL [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4C(C)COc2c34)C(=O)O)C1([2H])[2H]
Molekylvægt (g/mol) 369.42
Formel vægt 369.194
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.