Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacin, 98 %
Artikelnummer. p-7077572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15325038
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455670010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Ofloxacin, CAS # 82419-36-1, er et fluorquinolon-antibiotikum med bred antibakteriel aktivitet mod gram-positive og -negative bakterier samt mod mykobakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ofloxacin er et syntetisk fluoroquinolon-antibiotikum, der er en analog af nalidixinsyre
  • Ofloxacin kan interagere direkte med pneumokok-autolysin (LytA) ved dets cholinbindingsdomæne, hvilket hæmmer LytA's evne til at nedbryde pneumokokcellevæggen
  • Ofloxacin er racemisk, og dets (S)-enantiomer er levofloxacin
Applikationer
  • Ofloxacin kan bruges i farmakokinetiske laboratorieundersøgelser og screening af lægemidler med høj kapacitet
  • Ofloxacins DNA og proteinbindingsevne er blevet undersøgt i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82419-36-1
Molekylær formel C18H20FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 361.373
InChI nøgle GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMIL CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ofloxacin
Type Ofloxacin
Smeltepunkt 280.0°C to 275.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.2% max.
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble.
Formel vægt 361.37
Procent renhed 98%