Generel beskrivelse
- Ofloxacin er et syntetisk fluoroquinolon-antibiotikum, der er en analog af nalidixinsyre
- Ofloxacin kan interagere direkte med pneumokok-autolysin (LytA) ved dets cholinbindingsdomæne, hvilket hæmmer LytA's evne til at nedbryde pneumokokcellevæggen
- Ofloxacin er racemisk, og dets (S)-enantiomer er levofloxacin
Applikationer
- Ofloxacin kan bruges i farmakokinetiske laboratorieundersøgelser og screening af lægemidler med høj kapacitet
- Ofloxacins DNA og proteinbindingsevne er blevet undersøgt i laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ofloxacin |
| Type | Ofloxacin |
| Smeltepunkt | 280.0°C to 275.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 0.2% max. |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. |
| Formel vægt | 361.37 |
| Procent renhed | 98% |