Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ODQ
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001136
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001136 10 mg
30001137 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001136 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0880/10
Selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41443-28-1
Molekylær formel C9H5N3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ODQ
Mængde 10 mg
Formel vægt 187.16
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 187.158