Få mere at vide
ODQ, 98%
Artikelnummer. 10796832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796832 10 mg Glasflaske 10mg
10752515 50 mg Glasflaske 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 328800100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41443-28-1
Molekylær formel C9H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 187.2
MDL nummer MFCD00792620
InChI nøgle LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
IUPAC navn [1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ODQ
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160 °C til 170 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, ethylacetat, dmso
Formel vægt 187.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver