Få mere at vide
Tocris™ OD 36 hydrochloride
Artikelnummer. 18749646
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18749646 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18749646 Leverandør Tocris™ Leverandørnr. 6598/10
Potent RIP2 kinase inhibitor
OD 36 hydrochloride is a potent receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2) inhibitor (IC50 = 5.3 nM). Displays similar % inhibition against ALK-2 and SIK2 at 100 nM. Downregulates expression of a panel of RIPK2-dependent genes. Inhibits recruitment of inflammatory cells in a mouse MDP-induced peritonitis model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-10,11,14,17-tetrahydro-13H-1,16-etheno-4,8-metheno-1H-pyrazolo[3,4-g][1,14,4,6]dioxadiazacyclohexadecine hydrochloride
CAS 1638644-62-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H15ClN4O2.HCl
Formel vægt 367.23
Produkttype Inhibitor
Renhed 98%