Få mere at vide
Motic™ Widefield okular N-WF20X/13mm (ESD) til SMZ-171
Artikelnummer. 15227169
Skift visning
Forstørrelseskraft:
20X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Pakningsstørrelse
15227169 20X Hver
1 options
Artikelnummer. 15227169 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001402741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    793.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 106.48 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-02-2027
Øger forstørrelsen til 20X. Motic™ Widefield okular N-WF20X/13mm (ESD) til din SMZ-171 for at få mere forstørrelse (sælges med 1 enhed)
  • Til brug med SMZ-171-seriens mikroskoper
  • Forstørrelse: 20X
  • Feltnummer: 13mm
  • ESD sikker
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Type Okulært vidfelt okular
Synsfelt 13 mm
Forstørrelseskraft 20X
Mængde 1 stk.