Få mere at vide
Octyltrichlorosilan, 97%
Artikelnummer. 10388490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388490 100 g 100g
10269273 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.47 DKK
    411.65 DKK / 100g
    Spare 45.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 5283-66-9 | C8H17Cl3Si | 247,67 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5283-66-9
MDL nummer MFCD00000488
InChI nøgle RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro octyl silane, n-octyltrichlorosilane, octyltrichlorosilane, silane, trichlorooctyl, trichloro-n-octylsilane, unii-jv18i1wcu8, jv18i1wcu8, silane, octyltrichloro, octyltrichlorosilane un1801 corrosive
PubChem CID 21354
IUPAC navn trichlor(octyl)silan
SMIL CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyltrichlorosilane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 233 °C (731,0 mmHg)
Flammepunkt 96 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H17Cl3Si
Lineær formel CH3(CH2)7SiCl3
Brydningsindeks 1,4470 til 1,449
Mængde 100 g
Beilstein 04, III, 1907
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Molekylvægt (g/mol) 247.67
Viskositet 1,9 mPa (25 °C)
Formel vægt 247.67
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.