Få mere at vide
Octylfosfonsyre (NOPA), TRC
Artikelnummer. 30012001
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012001 5 g
30003498 25 g
30007027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2938905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4724-48-5
Molekylær formel C8 H19 O3 P
Molekylvægt (g/mol) 194.21
Synonym NOPA
IUPAC navn Octylfosfonsyre
SMIL CCCCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylphosphonic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Formel vægt 194.1072