Få mere at vide
Octylmethyldichlorosilane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663753 5 mL Glass bottle 5ml
10247590 25 mL Glass bottle 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255260050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14799-93-0
Molekylær formel C9H20Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00042606
InChI nøgle QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
IUPAC navn dichloro-methyl-octylsilane
SMIL CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylmethyldichlorosilane
Navn note 98%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 230°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C8H17Si(CH3)Cl2
Brydningsindeks 1.442
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in non-protic solvents,e.g. aliphatic,or aromatic(chlorinated) hydrocarbons
Formel vægt 227.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octylmethyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.