Få mere at vide
Octylmagnesiumbromid, 2M opløsning i diethylether, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10235164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235164 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10295204 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427811000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17049-49-9 | C8H17BrMg | 217.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17049-49-9 , 60-29-7
Molekylær formel C8H17BrMg
Molekylvægt (g/mol) 217.43
MDL nummer MFCD00191566
InChI nøgle ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromooctyl magnesium, n-octylmagnesium bromide, magnesium, bromooctyl, octylmagnesium bromide, n-octyl magnesium bromide, n-octylmagnesiumbromide, octyl magnesium bromide, c8h17mgbr, 1-octylmagnesium bromide, octylmagnesium bromide solution, grignard reagent
PubChem CID 86923
IUPAC navn brom(octyl)magnesium
SMIL CCCCCCCC[Mg]Br
Tekniske data
Kogepunkt 35.0°C
Kemisk navn eller materiale Octylmagnesium bromide
Navn note 2M solution in diethyl ether
Farve Gul til Brun
CAS min % 42.99, 50.22
CAS Max % 49.78, 57.01
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Lineær formel CH3(CH2)7MgBr
Flammepunkt −35°C
Formel vægt 217.43
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.90 to 2.20M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.961
Tæthed 0.9610g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.