Få mere at vide
Octylamin, TRC
Artikelnummer. 30426880
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30426880 100 g
1 options
Artikelnummer. 30426880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO270815100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylamine
CAS 111-86-4
Molekylær formel C8 H19 N
Mængde 100 g
Synonym 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
SMIL CCCCCCCCN
IUPAC navn Oktan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 129.24
Formel vægt 129.1517