missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octyl Tetra-2,3,4,6-O-acetyl-b-D-thioglucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30423451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423451 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2946505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octyl Tetra-2,3,4,6-O-acetyl-beta-D-thioglucopyranoside
CAS 85618-26-4
Molekylær formel C22 H36 O9 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H36O9S/c1-6-7-8-9-10-11-12-32-22-21(30-17(5)26)20(29-16(4)25)19(28-15(3)24)18(31-22)13-27-14(2)23/h18-22H,6-13H2,1-5H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-octylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 476.58
Formel vægt 476.208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.