Få mere at vide
Octyl Sulfate Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15887900
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15887900 5 g
1 options
Artikelnummer. 15887900 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1122680005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
For surfactant tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl Sulfate Sodium Salt
CAS 142-31-4
Smeltepunkt 195°C (Decomposition)
Koncentration 100%
Mængde 5 g
MDL nummer MFCD00007470
Synonym Octyl sulfate sodium salt, Sodium octyl sulfate, Octyl sulfate sodium salt
Molekylvægt (g/mol) 232.27