Få mere at vide
Octyl sulfate sodium salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl sulfate sodium salt |
| CAS | 142-31-4 |
| Smeltepunkt | 195°C (decomposition) |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Octyl sulfate sodium salt, Sodium octyl sulfate, Octyl sulfate sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.27 |
| Grad | Not Available |