Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl sulfate, sodium salt |
| Absorbans | (5 % vandig opl.) (1 cm celle), (5 % vandig opløsning) (1 cm-celle) ved 0 nm, 0,02 maks. ved 250 nm |
| Smeltepunkt | 210,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 2% (105 °C) (vakuum/P2O5) maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 1% maks. Alkylsulfathomologer (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7OSO3Na |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |