Få mere at vide
Octyl sulfate, sodium salt, 99%, HPLC grade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10576602 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10576602 25 g Glasflaske 25g
11985151 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576602 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 416500250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ionparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-31-4
Molekylær formel C8H15Na·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
InChI nøgle WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC navn natrium;octylsulfat
SMIL CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl sulfate, sodium salt
Absorbans (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Smeltepunkt 210.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7OSO3Na
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (25% in water at 25°C) Clear colorless
Formel vægt 232.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Coarse Powder