Få mere at vide
Octylsulfat natriumsalt, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17851381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17851381 1 g -
11429281 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17851381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215598001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    485.82 DKK / 1g
    Spare 24.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 142-31-4
Molekylær formel C8H17NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 232.27
InChI nøgle WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC navn natrium;octylsulfat
SMIL CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl sulfate sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.8%
Formel vægt 232.3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl Sulfate Sodium Sal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium octyl sulphate