Få mere at vide
Cytiva Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow kromatografimedier
Artikelnummer. p-4592264 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
200 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Hver
Artikelnummer. 10049649
Brand: Cytiva 17094610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alifatisk hydrofob interaktionschromatografi (HIC) medium til indfangning og mellemliggende oprensning af større proteiner
  • HIC ligands are coupled to monosacharide units via their corresponding glycidylethers, giving matrices without charges and stable etherbonds between ligands and agarose
  • Octyl derivative adds different and complementary selectivity to Sepharose Fast Flow HIC product family
  • Resin based on cross-linked 4% agarose
  • Supported for industrial applications and well established in approved processes
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mL
Stabilitet Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6 M Guanidine-Hydrochloride, 30% Acetonitrile, 1 mM HCl
Til brug med (applikation) For Capture/Intermediate Purification of Large Proteins
Opbevaringskrav 4°C to 30°C
Produkttype Octyl Sepharose 4 Fast Flow Media
Partikelstørrelse 45 to 165 μm
Materiale Resin on cross-linked 4% agarose
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% Cross-Linked Agarose
pH-område 2 to 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Octyl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol