missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octyl Maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl Maleimide |
| CAS | 4080-76-6 |
| Molekylær formel | C12 H19 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11(14)8-9-12(13)15/h8-9H,2-7,10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 1-octylpyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vægt | 209.1416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?