Få mere at vide
Octyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30179974
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179974 500 mg
30179914 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO148543500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034-01-1
Molekylær formel C15 H22 O5
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
IUPAC navn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylgallate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Formel vægt 282.1467