Få mere at vide
Octyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30417979
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30417979 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30417979 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO1485432.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034-01-1
Molekylær formel C15 H22 O5
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
IUPAC navn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylgallate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Formel vægt 282.1467