Få mere at vide
Octyl Gallate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octylgallate |
| CAS | 1034-01-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Octylgallate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H22 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1 |
| Vis mere |