Få mere at vide
Octyl Gallate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462044
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462044 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462044 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3431.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octylgallate
CAS 1034-01-1
Analyt- eller komponentnavne Octylgallate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H22 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC navn octyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Mængde 10 mg
Formel vægt 282,1467 g/mol