missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octyl Dimethyl PABA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl Dimethyl PABA |
| CAS | 58817-05-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H27NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | p-(Dimethylamino)benzoic Acid Octyl Ester, Amerscol, Octyl N,N-Dimethyl-p-aminobenzoate, Octyl Dimethyl-p-aminobenzoate, Octyl p-Dimethylaminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO2/c1-4-5-6-7-8-9-14-20-17(19)15-10-12-16(13-11-15)18(2)3/h10-13H,4-9,14H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(OCCCCCCCC)C1=CC=C(N(C)C)C=C1 |
| IUPAC navn | octyl 4-(dimethylamino)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?