Få mere at vide
Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H44N.ClH/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-21(3,4)19-17-15-12-10-8-6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 333.3162 |
| Procent renhed | >95% |