missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 17902715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902715 1 g
17972255 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17902715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2399701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32426-11-2
Molekylær formel C20 H44 N . Cl
Molekylvægt (g/mol) 334.02
Synonym 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI), Ammonium, decyldimethyloctyl-, chloride (8CI), BTC 818, Bardac 2050, Decyldimethyloctylammonium chloride, Decyloctyldimethylammonium chloride, N-Octyl-N-decyl-N-dimethyl-ammonium chloride, Octyldecyldimethylammonium chloride, Quaternium 24
IUPAC navn decyl-dimethyl-octylazanium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octyl Decyldimethyl Ammonium Chloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H44N.ClH/c1-5-7-9-11-13-14-16-18-20-21(3,4)19-17-15-12-10-8-6-2;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 333.3162
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.