missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octyl cis-9-Octadecenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl cis-9-Octadecenoate |
| CAS | 32953-65-4 |
| Molekylær formel | C26H50O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Oleic Acid Octyl Ester, Octyl (Z)-9-Octadecenoate, Octyl Oleate, Splender R 400, n-Octyl Oleate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H50O2/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-26(27)28-25-23-21-10-8-6-4-2/h14-15H,3-13,16-25H2,1-2H3/b15-14- |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC navn | octyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.67 |
| Formel vægt | 394.3811 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?