missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octyl Beta-D-Lactoside, TRC

Artikelnummer. 30410946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO289000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octyl beta-D-Lactoside
CAS 74513-17-0
Molekylær formel C20 H38 O11
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 454.51
Formel vægt 454.2414
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.