Få mere at vide
Octyl Beta-D-Laktosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl beta-D-Lactoside |
| CAS | 74513-17-0 |
| Molekylær formel | C20 H38 O11 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.51 |
| Formel vægt | 454.2414 |