Få mere at vide
Octyl beta-D-galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30008964
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008964 250 mg
30005209 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO295003250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40427-75-6
Molekylær formel C14H28O6
Molekylvægt (g/mol) 292.37
Synonym β-D-Galactopyranoside, octyl (9CI, ACI), Galactopyranoside, octyl, β-D- (6CI), Octyl β-D-galactopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-β-D-galactopyranoside, Octyl β-galactoside
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL O[C@@H]([C@@H](CO)O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@@H]1O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl beta-D-galactopyranoside
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
Formel vægt 292.1886