Få mere at vide
Octyl Benzyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl Benzyl Phthalate |
| CAS | 1248-43-7 |
| Molekylær formel | C23H28O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Octyl Phenylmethyl Ester, Phthalic Acid Benzyl Octyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O4/c1-2-3-4-5-6-12-17-26-22(24)20-15-10-11-16-21(20)23(25)27-18-19-13-8-7-9-14-19/h7-11,13-16H,2-6,12,17-18H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC=C1C(OCC2=CC=CC=C2)=O)OCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 2-O-benzyl 1-O-octyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.47 |
| Formel vægt | 368.1988 |