Få mere at vide
Octyl b-D-Thioglucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30413792
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30413792 25 g
1 options
Artikelnummer. 30413792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO29500025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl beta-D-Thioglucopyranoside
CAS 85618-21-9
Molekylær formel C14 H28 O5 S
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 308.43
Formel vægt 308.1657