missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Octyl-Alpha-ketoglutarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl-alpha-ketoglutarate |
| CAS | 876150-14-0 |
| Molekylær formel | C13H22O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Oxo-pentanedioic Acid 1-Octyl Ester, alpha-KG Octyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h2-10H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)C(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-octoxy-4,5-dioxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?