Få mere at vide
Octyl Alpha-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30410354
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30410354 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30410354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO285000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl a-D-Glucopyranoside
CAS 29781-80-4
Molekylær formel C14 H28 O6
Mængde 100 mg
Synonym α-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, α-D- (8CI), Octyl α-D-glucopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-α-D-glucopyranoside, 1-Octyl α-D-glucopyranoside, GS-AG 8S, n-Octyl α-D-glucopyranoside, Octyl α-D-glucoside, Octyl α-glucoside, α-1-n-Octyl-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMIL CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octoxyoxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 292.37
Formel vægt 292.1886