Få mere at vide
Octyl acetate, 99+%
Artikelnummer. p-177028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
Artikelnummer. 10179971
Brand: Thermo Scientific Acros 310630050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-14-1
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009562
InChI nøgle YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC navn octylacetat
SMIL CCCCCCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl acetate
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8680g/mL
Kogepunkt 211.0°C
Flammepunkt 86°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)7CH3
Brydningsindeks 1.4175 to 1.4195
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.868
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske