Få mere at vide
Octyl acetat, 99+%
Artikelnummer. 10606871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606871 100 g Glasflaske -
10179971 5 g Glasflaske 5g
13428518 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310631000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-14-1
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009562
InChI nøgle YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC navn octylacetat
SMIL CCCCCCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl acetate
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8680g/mL
Kogepunkt 211,0 °C
Flammepunkt 86 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2(CH2)7CH3
Brydningsindeks 1,4175 til 1,4195
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.868
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske