Learn More
Octyl-a-ketoglutarate (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Octyl-alpha-ketoglutarate |
| CAS | 876150-14-0 |
| Molekylær formel | C13H22O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxo-pentanedioic Acid 1-Octyl Ester, alpha-KG Octyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16/h2-10H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CCCCCCCCOC(=O)C(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-octoxy-4,5-dioxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1467 |