Få mere at vide
Octyl 4-methoxycinnamat, 98%, stabiliseret
Artikelnummer. 11985121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985121 100 g Glasflaske 100g
10731531 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291161000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5466-77-3 | C18H26O3 | 290,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-77-3
Molekylær formel C18H26O3
Molekylvægt (g/mol) 290.40
MDL nummer MFCD00072582
InChI nøgle YBGZDTIWKVFICR-UHFFFAOYNA-N
Synonym bidd:er0152, octyl methoxy cinnamate omc, unii-4y5p7mud51 component, 2s-2-ethylhexyl 2e-3-4-methoxyphenyl prop-2-enoate
PubChem CID 11044481
IUPAC navn [(2S)-2-ethylhexyl] (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)C=CC1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl 4-methoxycinnamate
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Absorbans 830 (ved 307 til 308 nm i methanol) min.
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0090g/mL
Flammepunkt 193 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5430 til 1,5470
Mængde 100 g
Merck Index 15,6859
Specifik vægtfylde 1.009
Stabilisator 0,05 til 0,1% BHT
Formel vægt 290.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske