Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl 4-methoxycinnamate |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| Absorbans | 830 (ved 307 til 308 nm i methanol) min. |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0090g/mL |
| Flammepunkt | 193 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5430 til 1,5470 |
| Vis mere |