Få mere at vide
Octyl 3-Octyloxiranoctansyre, TRC
Artikelnummer. 30135119
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135119 5 g
30010502 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2925005G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-84-3
Molekylær formel C26 H50 O3
Molekylvægt (g/mol) 410.67
Synonym Octadecanoic acid, 9,10-epoxy-, octyl ester (6CI,7CI,8CI), Oxiraneoctanoic acid, 3-octyl-, octyl ester (9CI), ADK Cizer D 32, Adekacizer D 32, D 32, Drapex 3.2, ED 3, Lankroflex ED 3, Octyl 9,10-epoxystearate, Octyl epoxystearate, Octyl oleate epoxide, 9,10-Epoxystearic Acid, n-Octyl Ester
IUPAC navn Octyl 8-(3-Octyloxiran-2-yl)oktanoat
SMIL CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCC1OC1CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Octyl 3-Octyloxiraneoctanoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C26H50O3/c1-3-5-7-9-12-16-20-24-25(29-24)21-17-13-11-14-18-22-26(27)28-23-19-15-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
Formel vægt 410.376