missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30424694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424694 25 mg
30417226 100 mg
30415642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO26805025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147126-58-7
Molekylær formel C16 H31 N O6
Molekylvægt (g/mol) 333.42
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-octoxyoxan-3-yl]acetamide
SMIL CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 333.2151
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.