Få mere at vide
Octyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Octyl 2-Acetamido-2-Deoxy-beta-D-Glucopyranoside |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-22-16-13(17-11(2)19)15(21)14(20)12(10-18)23-16/h12-16,18,20-21H,3-10H2,1-2H3,(H,17,19)/t12-,13-,14-,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 333.2151 |